L-Iduronic acid ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BICL4120-10MG BICL4120-25MG BICL4120-50MG
APOSBICL4120-10MGEA 353 CHF
APOSBICL4120-10MG APOSBICL4120-25MG APOSBICL4120-50MG
L-Iduronic acid ≥98%
L-Iduronic acid
Formel: C₆H₁₀O₇
Melting Pt: 136…140 °C
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00270009
CAS-Nummer: 2073-35-0