2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-D-cellobioside ≥97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-D-cellobiosyl trichloroacetimidate
BICL4111-1G BICL4111-500MG
APOSBICL4111-1GEA 1180 CHF
APOSBICL4111-1G APOSBICL4111-500MG
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-D-cellobioside ≥97%
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-1-O-trichloroacetimidoyl-D-cellobioside
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 250330-69-9