4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4073-100MG BICL4073-50MG BICL4073-25MG
APOSBICL4073-100MGEA 1620 CHF
APOSBICL4073-100MG APOSBICL4073-50MG APOSBICL4073-25MG
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose ≥98%
4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
Formel: C₆H₁₁FO₅
MW: 182,147 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00069169
CAS-Nummer: 30694-44-1