(Z)-PUGNAc ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BICL4035-10MG BICL4035-25MG BICL4035-5MG
APOSBICL4035-10MGEA 307 CHF
APOSBICL4035-10MG APOSBICL4035-25MG APOSBICL4035-5MG
(Z)-PUGNAc ≥99%
(Z)-PUGNAc
Formel: C₁₅H₁₉N₃O₇
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00145022
CAS-Nummer: 132489-69-1