Clavulanate:Cellulose
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Clavulanic acid potassium salt:Cellulose (1:1)
BIC581-10G BIC581-1G BIC581-5G
APOSBIC581-10GEA 305 CHF
APOSBIC581-10G APOSBIC581-1G APOSBIC581-5G
Clavulanate:Cellulose
Clavulanate:Cellulose
Formel: C₈H₈NO₅·K
Lager Temperatur: Kühlschrank
CAS-Nummer: 61177-45-5
EINECS: 262-640-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III