N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6276-1G
BIB6276-5G
APOSBIB6276-1GEA
289
CHF
APOSBIB6276-1G
APOSBIB6276-5G
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
N-Tosyl-L-alanine 3-indoxyl ester
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₄S MW: 358,412 g/mol Melting Pt: 77 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD03701236 CAS-Nummer: 75062-54-3 EINECS: 278-064-6 |