4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6130-1G BIB6130-250MG BIB6130-500MG
APOSBIB6130-1GEA 862 CHF
APOSBIB6130-1G APOSBIB6130-250MG APOSBIB6130-500MG
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
4-Nitrophenyl-α-D-maltohexaoside
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00065704
CAS-Nummer: 74173-30-1