4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Gal1-β-4Glc1-β-PNP
BIB6128-1G BIB6128-500MG
APOSBIB6128-1GEA 1160 CHF
APOSBIB6128-1G APOSBIB6128-500MG
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
4-Nitrophenyl-β-D-lactopyranoside
Formel: C₁₈H₂₅NO₁₃
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00069843
CAS-Nummer: 4419-94-7