6-Methyl-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
BIB6113-1G
APOSBIB6113-1GEA 773 CHF
APOSBIB6113-1G
6-Methyl-DL-tryptophan
6-Methyl-DL-tryptophan
Melting Pt: 290 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022772
CAS-Nummer: 2280-85-5