6-Methoxyindole-3-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(6-Methoxy-1H-indol-3-yl)acetic acid
BIB6101-1G BIB6101-500MG BIB6101-2.5G
APOSBIB6101-1GEA 88.9 CHF
APOSBIB6101-1G APOSBIB6101-500MG APOSBIB6101-2.5G
6-Methoxyindole-3-acetic acid
6-Methoxyindole-3-acetic acid
Formel: C₁₁H₁₁NO₃
MW: 205,21 g/mol
Melting Pt: 163…165 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01548400
CAS-Nummer: 103986-22-7