5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Purple β-D-gal
BIB6084-100MG BIB6084-500MG BIB6084-250MG
APOSBIB6084-100MGEA 140 CHF
APOSBIB6084-100MG APOSBIB6084-500MG APOSBIB6084-250MG
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
5-Iodo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₆INO₆
MW: 421,184 g/mol
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00798400
CAS-Nummer: 36473-36-6