3-Indolyl butyrate
Lieferant: Apollo Scientific
BIB6080-5G BIB6080-10G BIB6080-25G
APOSBIB6080-5GEA 506 CHF
APOSBIB6080-5G APOSBIB6080-10G APOSBIB6080-25G
3-Indolyl butyrate
3-Indolyl butyrate
Formel: C₁₂H₁₃NO₂
MW: 203,237 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00022718
CAS-Nummer: 4346-15-0