5-Hydroxytryptophol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(2-Hydroxyethyl)-1H-indol-5-ol
BIB6072-1G
BIB6072-250MG
APOSBIB6072-1GEA
348
CHF
APOSBIB6072-1G
APOSBIB6072-250MG
5-Hydroxytryptophol
5-Hydroxytryptophol
Formel:
C₁₀H₁₁NO₂ MW: 177,1998 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00047197 CAS-Nummer: 154-02-9 |