8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
BIB6070-1G
BIB6070-5G
BIB6070-500MG
APOSBIB6070-1GEA
571
CHF
APOSBIB6070-1G
APOSBIB6070-5G
APOSBIB6070-500MG
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
8-Hydroxyquinoline-β-D-glucuronic acid, sodium salt
Formel:
C₁₅H₁₄NO₇·Na MW: 343,264 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD02683911 CAS-Nummer: 207728-71-0 |