5-Chloro-DL-tryptophan
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
BIB6032-2.5G BIB6032-500MG
APOSBIB6032-2.5GEA 905 CHF
APOSBIB6032-2.5G APOSBIB6032-500MG
5-Chloro-DL-tryptophan
5-Chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
MW: 238,6700 g/mol
Melting Pt: 278…279 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074499
CAS-Nummer: 154-07-4