6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Bromo-2-naphthyl b-D-galactoside, 6-Bromo-2-naphthyl β-D-galactopyranoside
BIB1201-1G
BIB1201-500MG
APOSBIB1201-1GEA
140
CHF
APOSBIB1201-1G
APOSBIB1201-500MG
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
6-Bromo-2-naphthyl-β-D-galactopyranoside
Formel:
C₁₆H₁₇BrO₆ MW: 385,207 g/mol Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00064182 CAS-Nummer: 15572-30-2 |