Alternariol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
BIA2301-1MG BIA2301-5MG
APOSBIA2301-1MGEA 205 CHF
APOSBIA2301-1MG APOSBIA2301-5MG
Alternariol 99%
Alternariol
From Alternaria, mycotoxin, food contaminant
Formel: C₁₄H₁₀O₅
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00133068
CAS-Nummer: 641-38-3
UN: 3462
ADR: 6.1,I