Polyethylenglycol 2.000, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Polyglycol 2.000PEG 2.000Polyoxyethylen 2.000Polyethylenoxid 2.000
26608.290EA 80.1 CHF
26608.290 26608.360
Polyethylenglycol 2.000, GPR RECTAPUR®
Polyethylenglycol 2.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 2000 g/mol
MDL Number: MFCD00081839
CAS-Nummer: 25322-68-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Average molecular weight 1800 - 2500
Hydroxyl value 51 - 63
pH (5%) 4,0 - 8,0
Viscosity (20°C, 50% water) 50 - 58 mPa.s
Ignition residue max. 0.2%
Water max. 0.5%