Platin nominally 60% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche
Lieferant: Thermo Scientific
47334.03 47334.06
47334.03EA 454 CHF
47334.03 47334.06
Platin nominally 60% auf komplexer Kohlefaser-Unterstützung mit großer Oberfläche
Platinum
Formel: Pt
MDL Number: MFCD00011179
CAS-Nummer: 7440-06-4