Palladium 5% auf Kohlenstoff Type 87L mit 50 % Wasser benetzt
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H33434.09EA
286
CHF
H33434.09
H33434.18
Palladium 5% auf Kohlenstoff Type 87L mit 50 % Wasser benetzt
Palladium
Formel:
Pd MW: 106,420 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011167 CAS-Nummer: 7440-05-3 |