Arbeitskittel, Tychem® 2000 C, Modell 0290
Lieferant: DuPont
TC0290TYL00L2X TC0290TYL00SM TC0290TYL0034X
114-9332EA 710 CHF
114-9332 114-9333 114-9331
Arbeitskittel, Tychem® 2000 C, Modell 0290
Einweg-Kleidung
DuPont™ Tychem® 2000 C Kittel Modell 0290 ist ein Kittel der bis zum Schienbein reicht, mit Wickelverschluss hinten, Klettverschluss am Hals und Bindebändern an der Taille. Doppelbündchen für erhöhten Schutz und engere Verbindung mit Handschuhen.
  • Elastische Handgelenke
  • Gestrickte Bündchen (innen) für besseren Komfort
  • Teilkörper-Chemikalienschutzkleidung
  • Stehkragen für besseren Abschluss im Hals- und Nackenbereich
  • Genähte und mit Barriereband überklebte Nähte für Schutz und Festigkeit
Speziell für die Verwendung mit Tychem®-Kleidung entwickelt, kann Tychem®-Zubehör einen verbesserten Schutz für Körperteile bieten, die gefährlichen Substanzen stärker ausgesetzt sind.
Tychem® 2000 C wird als Schutz vor normalen Spritzern oder Spritzern aus Drucksystemen in einer Vielzahl industrieller Umgebungen verwendet, darunter Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Verarbeitung und pharmazeutische Herstellung.
Zertifizierungen: Zertifiziert nach der Verordnung (EU) 2016/425, Kategorie III, Typ PB [3-B], EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), antistatische Behandlung (EN 1149-1) - Innenseite.