VWR® VisiScope® IT600 FLD, Fluoreszenzmikroskop, invertiert trinokular
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-3267EA 14570 CHF
630-3267
VWR® VisiScope® IT600 FLD, Fluoreszenzmikroskop, invertiert trinokular
Mikroskope
Inverses Routine-Fluoreszenzmikroskop für Durchlicht-Hellfeld-, Dunkelfeld-, Phasenkontrast- und Fluoreszenzbeobachtungen. Bestens geeignet zur Gewebekulturforschung in klinischen und biotechnologischen Laboren.
  • Keine Heiz-/Abkühlzeiten ermöglichen Zeitersparnis von 60 Minuten
  • Hocheffiziente LED-Beleuchtung mit Helligkeitssteuerung
  • Austauschbare LED-Filtersätze
  • Kondensor kann demontiert/rotiert werden, um den Arbeitsabstands um bis zu 220 mm zu vergrößern
  • Komplette Auswahl an Objektiven, für höchste Flexibilität
Die äußerst leistungsstarken LED-Fluoreszenzilluminatoren werden mit entsprechenden Anregungsfiltersätzen zur Visualisierung der meisten Fluorochrome kombiniert. LED-Fluoreszenz sorgt für unvergleichlichen Komfort und eliminiert Aufwärm-/Abkühlzeiten und alle Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit Lampenwechsel und -einstellung. Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und hochwertige Ansicht der Proben.
Der Epi-Fluoreszenz-Aufsatz mit 4 Positionen wird von einer extrem leistungsstarken LED-Fluoreszenzbeleuchtung mit 5 W angetrieben und kann mit blauen, grünen und UV-Anregungsfiltern zur Visualisierung der folgenden Fluorochrome kombiniert werden: Acridingelb, Acridinorange, Auramin, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP (Blaufilter) plus Rhodamin, Texasrot und TRITC (Grünfilter) plus Alexa Fluor® 350, 7-Amino-4-methylcumarin, 6-Aminochinolin, Calcofluor® Weiß, Dansyl Cadaverin, DAPI, Dapoxyl, DIDS, Europium (III) Chlorid, Fluoro-Gold™, Fura-2, Hoechst 33342 & 33258, 1,5 IAEDANS, Indo-1, Marina Blue®, 4-Methylumbelliferon, PBF1, Pyrene, SBFI, Y66F, Y66H (UV-Filter) unter anderem.
Zubehörinformationen: Hochleistungs-LED 5 W mit Helligkeitssteuerung, motorisierte LED-Auswahl mit zentrierbarer Feldblende, Filterhalter mit 4-Positionen; blau (EX 450-490, DM 495, EM 500-550), grün (EX 540-580, DM 585, EM 608-682) und UV (EX 340-390, DM 400, EM 420LP) Anregungsfilter inbegriffen.
Bestellinformation: Objektive werden separat verkauft.
Lieferumfang: Gebrauchsfertige Auslieferung mit Okularen, Netzteil mit Mehrfachstecker, Staubschutzhülle und LED-Fluoreszenzilluminator, kombiniert mit Blau-, Grün- und UV-Anregungsfiltern.