AriaMx Real-Time PCR-System
Lieferant: AGILENT
5190-7702 5190-7708 5190-9370 600906 600907 401425 401427 401490 401491 401492 401493 401494 G5380AA G5381AA G8830-67001 G8830-67002 G8830-67003 G8830-67004 G8830-67005 G8830-67006 401428
AGLS5190-7702EA 983 CHF
AGLS5190-7702 AGLS5190-7708 AGLS5190-9370 AGLS600906 AGLS600907 AGLS401425 AGLS401427 AGLS401490 AGLS401491 AGLS401492 AGLS401493 AGLS401494 732-3776 732-3777 732-3778 732-3779 732-3780 732-3781 732-3782 732-3783 AGLS401428
AriaMx Real-Time PCR-System
PCR-Cycler
Das AriaMx Real-Time PCR-System ist ein vollständig integriertes System zur quantitativen PCR-Amplifikation, Detektion und Datenanalyse.
  • Genexpressionsanalyse
  • Neue Genotypisierungs-/HRM-Funktionen, mRNA-Quantifizierung
  • NGS-Quantifizierung: Library-Vorbereitung, Ergebnisvalidierung, Nukleinsäure-Monitoring und Nachweis seltener Allele
  • Einfache Installation optischer Kanäle vor Ort
  • Arbeitet mit einer Cq-Standardabweichung von <0,20 bei schnellen Zyklen (5 s bei 95 °C/10 s bei 60 °C)
  • Datenerfassungszeit von <3 s/Platte
  • Dynamikbereich von neun Größenordnungen
  • Arbeitet in einer maximalen Höhe von 2000 m und bei 20 bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit
Dieses System kombiniert einen hochmodernen Thermocycler, ein fortschrittliches optisches System mit einer LED-Anregungsquelle und einer vollständigen Software zur Datenanalyse.
Dieses Instrument kann bis zu sechs Optikmodule aufnehmen. Das Design der Scanning-Optik bietet eine optimale Trennung zwischen Farbstoffen und zwischen Proben. Das PCR-Detektionsformat mit geschlossenem Röhrchen kann mit einer Vielzahl an Chemikalien zur Fluoreszenzdetektion verwendet werden, einschließlich SYBR®-Green-, EvaGreen-Farbstoffen und fluorogene Sondensysteme einschließlich TaqMan-Sonden.
Der AriaMx steigert die Produktivität mit seinem einzigartigen modularen und flexiblen Design, der intuitiven Touchscreen-Oberfläche, fortschrittlichen, benutzerfreundlichen Berichten und 120+ Attributen, die durch die integrierte On-Board-Diagnose überwacht werden, um Assay- oder Instrumentenprobleme zu lokalisieren, wenn sie auftreten.
Bestellinformation: Abrechnungen zu Software-Upgrades sind kostenlos online verfügbar. Optional für fünfjährige Dauer der Kaufgarantie.
Enthält konfigurierbare optische Module (bis zu sechs), einen Touchscreen-Controller, experimentellen Import, LIMS-Konnektivität, 96 Wells, 5 GB Protokollspeicher, integrierte Gerätediagnose, Fernüberwachungsfunktionen, ein Jahr Standardgarantie.
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke verwendbar. Kann nicht für Diagnoseprozeduren eingesetzt werden.