Graduierte Enghalsflaschen, PE, mit Schraubverschluss und Unterdeckel
Lieferant: KARTELL
317 319 323 324 325 326
KART317EA 881 CHF
KART317 KART319 KART323 KART324 216-2506 KART326
Graduierte Enghalsflaschen, PE, mit Schraubverschluss und Unterdeckel
Flaschen Kunststoffflaschen
Diese hochwertigen, graduierten Enghalsflaschen bestehen aus PE (Hauptkörper und Unterdeckel) und werden mit einem PP-Verschluss geliefert.
  • Geeignet für Lebensmittel gemäß EG-Richtlinien 10/2011
  • Durchscheinend
  • Mit Markierungspunkten seitlich und an der Kappe gewährleisten einen Manipulationsnachweis durch Etiketten und Siegel
Graduierte Flaschen für Flüssigkeiten und Pulver. Schräge Schultern reduzieren die Neigung zur Ablagerung von Rückständen. Eingeprägte Graduierungen.
Zertifizierungen: Entspricht EC-Verordnung 10/2011. Erklärung zur EinhaltungMore Product Information