VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Fluoreszenzmikroskop
Lieferant: VWR
VWR® VisiScope®
630-3242EA 2780 CHF
630-3242
VWR® Visiscope® TL384B FL1 B, Fluoreszenzmikroskop
Mikroskope
Diese Fluoreszenzmikroskope sind für die Anwendung in Laboren konzipiert.
  • Beobachtungsmethoden: Hellfeld- und LED Fluoreszenz
  • Energiesparende LED-Technologie mit höherer Lichtintensität für helle Bilder und verbesserte Farbtreue
  • Automatische Lichtkontrolle und -angleichung
  • Gestelllose Bühne mit Riemenantrieb ermöglicht eine reibungslose Bewegung
  • Fünf Objektive mit Anti-Pilz-Behandlung
Die äußerst leistungsstarken LED-Fluoreszenzilluminatoren werden mit entsprechenden Anregungsfiltersätzen zur Visualisierung der meisten Fluorochrome kombiniert. Acridingelb, Acridinorange, Auramin, DiO, DTAF, FITC, GFP, YFP
LED-Fluoreszenz sorgt für unvergleichlichen Komfort und eliminiert Aufwärm-/Abkühlzeiten und alle Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit Lampenwechsel und -einstellung. Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und hochwertige Ansicht der Proben.
Lieferumfang: Gebrauchsfertige Auslieferung mit Okularen, Objektiven, Netzteil mit Mehrfachstecker, Staubschutzhülle und Blaufilter-Set.