Kugelmixer, Bead Genie™
Lieferant: Scientific Industries
Bead Genie
SCIISI-B104EA 5260 CHF
SCIISI-B104 SCIISI-B103 SCIISI-B102
Kugelmixer, Bead Genie™
Homogenisatoren Tischhomogenisatoren
Bead Genie™ ist die ideale Kugelmühle für Lyse-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen.
  • Zur Verwendung mit Mikroröhrchen (Schnapp- oder Schraubverschluss), 6×15 ml oder 3×50 ml Röhrchen
  • Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert
  • Ohne Werkzeuge einsatzbereit
  • Programmierbarer Timer oder Einstellungen für Dauerbetrieb
  • Veränderbare 'RUN/STOP' Timer zum Mischen in anspruchsvollen Intervallprogrammen
  • Zwei Jahre Garantie auf Ersatzteile und Arbeitsaufwand
Ideal für Lyse-, Extraktions- oder Homogenisierungsanwendungen in einer energischen, vertikalen Mischbewegung. Die einzigartige, vertikale Bewegung ermöglicht die schnelle und effiziente Verarbeitung von Proben.
Das kompakte Design braucht wenig Platz und kann auf der Laborbank, in einem biologisch sicheren Schrank oder einer Kühlraumumgung verwendet werden.
Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert, die 12 Mikroröhrchen (1,5 oder 2,0 ml) vertikale oder horizontale Position, 6×15 ml Röhrchen , oder 3×50 ml Röhrchen aufnehmen können.
Ideale Verwendung in F&E und Testlaboren (Kliniken, Biowissenschaft, Umwelt, Landwirtschaft, Lebensmittel, Cannabis).
Bestellinformation: Wird mit Röhrchenhaltern ausgeliefert, die 12 Mikroröhrchen (1,5 oder 2,0 ml) vertikal oder horizonal, 6×15 ml Röhrchen oder 3×50 ml Röhrchen aufnehmen können. Kugeln werden separat für vollständige Bead-Beating-Lösungen verkauft.
Lieferumfang: Shipping weight: 6 kg