VWR® Visiscope® TL534B FL4, Fluoreszenzmikroskop
Lieferant: VWR
VisiScope®
630-3270EA 3374 CHF
630-3270 630-3244 630-3243
VWR® Visiscope® TL534B FL4, Fluoreszenzmikroskop
Mikroskope
Fortschrittliches Routine-Fluoreszenzmikroskop für Durchlicht-Hellfeld- und Fluoreszenzbeobachtungen mit hochwertigen IOS W-Plan- oder IOS W-Plan F (Semi-Apo) Objektiven. Geeignet für didaktische und labortechnische Anwendungen.
  • Ergonomischer Druckgussrahmen mit hoher Stabilität
  • Zweistufige, mechanische Bühne mit Nonius auf zwei Achsen
  • Anti-Pilz-Beschichtung für alle Objektive
  • Unendlich korrigierte Optik (IOS - Infinity-corrected optical system)
  • Energiesparende LED-Technologie mit höherer Lichtintensität für helle Bilder und verbesserte Farbtreue
Die äußerst leistungsstarken LED-Fluoreszenzilluminatoren werden mit entsprechenden Anregungsfiltersätzen zur Visualisierung der meisten Fluorochrome kombiniert. LED-Fluoreszenz sorgt für unvergleichlichen Komfort und eliminiert Aufwärm-/Abkühlzeiten und alle Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit Lampenwechsel und -einstellung. Das durch die exklusive X-LED übertragene Licht sorgt für eine großartige, satte und hochwertige Ansicht der Proben.
Der LED-Fluoreszenzaufsatz ist eine revolutionäre Lösung. Er hat einen 4-Positionen-Drehschalter zur Auswahl von 4 fluoreszierenden Beleuchtungen, auch LED-Fluoreszenzwürfel genannt. Jeder Würfel besteht aus einem, auf einen Filterblock montierten Filtersatz, und einer Hochleistungs-LED, deren Emission den installierten Filtern entspricht. Für verschiedene Analysen steht eine Auswahl an 9 LED-Fluoreszenzfiltern zur Verfügung.
Lieferumfang: Gebrauchsfertige Auslieferung mit Okularen, Objektiven, Netzteil mit Mehrfachstecker, Staubschutzhülle und Immersionsöl (10 ml). Artikel 630-3270 enthält zwei zusätzliche LED-Fluoreszenz-Würfel (blau und grün),