VWR® DO-230, Messeinheit für gelösten Sauerstoff, tragbar
Lieferant: VWR
VWR®
664-0236EA 961 CHF
664-0236
VWR® DO-230, Messeinheit für gelösten Sauerstoff, tragbar
Elektrochemische Messgeräte Sauerstoff-Messgeräte
Diese präzisen Instrumente messen den gelösten Sauerstoff in % und ppm (mg/L) und die Temperatur. Ein eingebauter Mikroprozessor speichert, kalkuliert und gleicht alle Parameter bezüglich den DO-Bestimmungen ab.
  • Grafischer Farbtouchscreen - ermöglicht das gleichzeitige Auslesen der Sauerstoff- und Temperaturwerte
  • Geringe Abmessungen und Gewicht erleichtern den Außeneinsatz
  • Leicht in der Anwendung, akkurater galvanischer Sauerstoffsensor mit 1 m Kabellänge
  • Mit der richtigen Pflege kann der Sensor über viele Jahre effizient funktionieren
  • 1- oder 2-Punkt-Kalibrierung des Sauerstoffsensors (bei 0% und 100% oder 0% und 20,9% in der Luft)
  • Automatische Temperaturkompensation; Erinnerung an Kalibrierungszeitpunkt
  • Speichert 200 Resultate mit Zeit und Datum; Automatische Abschaltfunktion
Ermöglicht die manuelle Eingabe des Luftdrucks und Salzgehalts, um deren Einfluss auf das in mg/L gemessene Ergebnis der Sauerstoffkonzentration in Wasser oder Abwasser automatisch zu korrigieren. Für Labor und Außeneinsatz. Wasserdichtes Gehäuse (IP 66) ermöglicht Arbeiten unter schwierigen Bedingungen.
Bestellinformation: 24 Monate Garantie.
Lieferumfang: Das normale Set enthält einen galvanischen Sauerstoffsensor mit einem eingebautem PT1000B Widerstand zur Temperaturmessung.