VWR® Burettes, with PTFE Key Stopcock
Lieferant: VWR Collection
612-6691EA 89.6 CHF
612-6691 612-6692 612-6693
VWR® Burettes, with PTFE Key Stopcock
Büretten
Borosilikatglas 3.3, Klasse AS.
  • Hohe chemische und thermische Chemikalienbeständigkeit
  • Schellbachstreifen für akkurates Meniskusablesen
  • Graduierungen in kontrastreichem blauem Emaillelack
  • Mit Chargenzertifikat
Um materialschädigende Reibung zwischen Büretten und dem Absperrhahn zu vermeiden und um Dichtigkeit sicherzustellen, verwendet man Fett bei Arbeiten mit Büretten und Absperrhähnen aus Glas. Das Fett muss nach der Verwendung entfernt werden, um Verunreinigungen an der Bürettenspitze zu vermeiden. Die Verwendung von Büretten mit einemMore Product Information