Styrol ≥99,5% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: VinylbenzolPhenylethylenPhenylethen
Stabilization: Gehemmt mit tert-Butylcatechol 10 - 15 ppm
85999.290EA 43.3 CHF
85999.290 85999.180 85999.320 85999.460
Styrol ≥99,5% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Styrol
Formel: C₈H₈
MW: 104,15 g/mol
MDL Number: MFCD00008612
CAS-Nummer: 100-42-5
UN: 2055
ADR: 3,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min 99,5%
Identity (IR) Passes test
Appearance clear liquid
Density (d 20°C/4°C) 0,905 - 0,907
Stabilised with 4-tert-Butylpyrocatechol 10 - 15 ppm