Zentrifugenröhrchen, Kalk-Natron-Glas, VWR®
Lieferant: VWR Collection
525-1570EA 104 CHF
525-1570 525-1571 525-1572 525-1573 525-1574 525-1575 525-1576 525-1577
Zentrifugenröhrchen, Kalk-Natron-Glas, VWR®
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Mit rundem oder konischem Boden, mit oder ohne Graduierungen verfügbar. Nicht zur Verwendung unter starker Hitze und raschen Temperaturänderungen geeignet.
  • Aus Kalknatronglas hergestellte Röhrchen
  • Hält Kräften von bis zu 3000 ×g stand
  • Graduierung in sehr kontrastreichem blauem Emaillelack
Ideal für den Einmalgebrauch. Autoklavierbar, jedoch darf die Temperaturdifferenz (ΔT) nicht 40 °C überschreiten.