Zentrifugenröhrchen, starke Wand, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
525-1587EA 109 CHF
525-1587 525-1588
Zentrifugenröhrchen, starke Wand, mit Schraubverschluss
Röhrchen Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, mit starker Wandung, um höheren Geschwindigkeiten während Zentrifugationen standzuhalten.
  • Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und schnelle Temperaturwechsel
  • Autoklavierbar
  • Hält Kräften von bis zu 3500 ×g stand
  • Gewindegröße 24-410, inklusive Schraubkappen
VWR® dickwandige Zentrifugenröhrchen werden speziell zum Trennen von neutralisiertem Sediment für die Kultivierung von Sputumproben verwendet.