VWR®, Kolbenpipetten, eine Markierung, Klasse AS, mit einzelnem Zertifikat
Lieferant: VWR Collection
612-6712EA 36.4 CHF
612-6712 612-6713 612-6714 612-6715 612-6716 612-6717 612-6718 612-6719 612-6720 612-6721
VWR®, Kolbenpipetten, eine Markierung, Klasse AS, mit einzelnem Zertifikat
Pipetten Vollpipetten
Borosilikatglas 9.1. Einzeln zertifizierte Kolbenpipetten der Klasse AS mit einer Markierung, mit aufgedruckter Seriennummer und individuellem Arbeitszertifikat.
  • Justiert auf (TD, Ex)
  • Beschriftungen und Ringmarkierungen in kontrastreichem Braun
  • Mit aufgedruckter Seriennummer, mit einzelnem Zertifikat
Aus Präzisionsglasröhren hergestellt garantiert es exakte Messungen an jedem Messpunkt. Farblich kodiert und zertifiziert mit DE-M-Kennzeichnung.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 648