Propionsäure ≥99,7%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyms: MethylessigsäurePropansäure
87062.260EA 30.4 CHF
87062.260 87062.290 87062.180 87062.460 87062.320 87062.550
Propionsäure ≥99,7%, GPR RECTAPUR®
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
MW: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 140…142 °C
Flash-Pt: 54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
UN: 3463
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) min 99.0%
Identity (IR) passes test
Density (d 20°C/4°C) 0,993 – 0,994
Water (KF) max 0.30%
Appearance clear liquid