Benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: α-ChlortoluolChlorphenylmethanChlormethylbenzol(Chlormethyl)benzol
87103.460EA 0 CHF
87103.460 87103.290 87103.180 87103.320
Benzylchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Benzylchlorid
Formel: (C₆H₅)CH₂Cl
MW: 126,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000889
CAS-Nummer: 100-44-7
UN: 1738
ADR: 6.1 (8),II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC, area%) ≥ 99%
Appearance: Clear colourless to pale yellow liquid Passes test
Density (20 °C) 1,097 - 1,101
Acidity ≤ 0,002 meq/g
Non-volatile matter ≤ 0,05 %