Klebeband, grau, VHB™
Lieferant: 3M
VHB™
MMMAGPH-110GFEA 211 CHF
MMMAGPH-110GF
Klebeband, grau, VHB™
Klebebänder
3M™ VHB Tape GPH-110GF bietet eine permanente Verbindung, die traditionelle, mechanische Verbindungselemente und Flüssigkleber selbst bei anspruchsvollen Anwendungen mit hohen Temperaturen ersetzt.
Sein Acrylschaumkern bietet eine gute Balance zwischen Kraft und Komfort. 3M™ VHB Tape GPH-110GF hat eine gute Widerstandsfägkeit auch in der Wärmehärtung wie z.B. bei der Pulverbeschichtungen oder Flüssiglackierungen.
  • Hohe Anfangshaftung
  • Gutes Gleichgewicht zwischen hoher Temperatur und Schäl- und Scherleistung
  • Schaum ermöglicht Stressabbau und eine einfache Anwendung
  • Gute Dichteigenschaften
  • Für den Innen- und Außenbereich
Anwendungen: Metallverklebungen, strukturelle Verklebungen.