Multiparameter-Messgeräte, tragbar, HQ-Serie
Lieferant: Hach
LEV015984300A LEV0159843002 LEV0159843001 LEV015984200A LEV0159842006 LEV0159842005 LEV0159842003 LEV0159842002 LEV0159842001 LEV015984100A LEV0159841005 LEV0159841004 LEV0159841003 LEV0159841002 LEV0159841001 LEV015982200A LEV0159822009 LEV0159822008 LEV0159822006 LEV0159822005 LEV0159822004 LEV0159822003 LEV0159822002 LEV0159822001 LEV015982100A LEV0159821007 LEV0159821006 LEV0159821005 LEV0159821004 LEV0159821003 LEV0159821002 LEV0159821001 LEV015981140A LEV0159811402 LEV0159811401 LEV015981130A LEV0159811302 LEV0159811301 LEV015981110A LEV0159811104 LEV0159811103 LEV0159811102 LEV0159811101
665-0528EA 2550 CHF
665-0528 665-0529 665-0530 665-0531 665-0532 665-0533 665-0534 665-0535 665-0536 665-0537 665-0538 665-0539 665-0540 665-0541 665-0542 665-0543 665-0544 665-0545 665-0546 665-0547 665-0548 665-0549 665-0550 665-0551 665-0552 665-0553 665-0554 665-0555 665-0556 665-0557 665-0558 665-0559 663-0361 663-0362 663-0363 663-0364 663-0365 663-0366 663-0367 663-0368 663-0369 663-0370 663-0371
Multiparameter-Messgeräte, tragbar, HQ-Serie
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Eine robuste und intuitiv bedienbare Serie tragbarer Messgeräte, die für eine verlässliche Berichterstellung und Bearbeitung Ihrer Ergebnisse sorgt.
  • Einfache Kalibrierung
  • Robustes Design
  • Einfache Datenverwaltung
  • Voller Parameterbereich
  • Zuverlässige Qualität und Support
  • Sperrfunktionen enthalten, kontinuierliche/automatische Stabilisierung (drücken, um zu lesen)/in Intervallen
Die HQ-Serie ist für Fachleute im Bereich Wasserqualitätssicherung gedacht, die elektrochemische Analysen in Feld- und Laborumgebungen durchführen möchten. Mit unserer neuen tragbaren Plattform können Sie intuitive, genaue Messungen durchführen, Daten verwalten und Ergebnisse einfach überprüfen. All dies erhalten Sie mit der Schutzart IP 67.
Die Geräte bieten eine robuste, einsatzbereite Lösung mit schrittweisen visuellen Anleitungen auf dem Bildschirm, sodass sich die Ergebnisse sicher erfassen und verarbeiten lassen. Im Gegensatz zu anderen Feldmessgeräten mit nur einfachen Schnittstellen und ohne leicht zugängliche Daten sichert, vereinfacht und beschleunigt die HQ-Serie den gesamten Messablauf vor Ort.
Eine erfolgreiche Kalibrierung war noch nie so einfach. Die meisten Messprobleme sind auf falsche Kalibrierverfahren zurückzuführen. Mit unseren illustrierten schrittweisen Anleitungen zur Kalibrierung und Fehlersuche auf dem Display können Fachleute im Bereich Wasserqualitätssicherung stets erfolgreich arbeiten.
Erledigen Sie Ihre täglichen Aufgaben mit nur wenigen Klicks. Unabhängig davon, ob Sie sich im Labor befinden oder im Feld arbeiten, das tragbare Messgerät der Hach HQ-Serie sorgt dafür, dass Ihre Daten sicher über USB oder optional über Bluetooth* übertragen werden. Nutzen Sie die zusätzliche Datenvalidierung, wenn Sie Ihr Feldmessgerät an die Claros Data Management-Software anschließen.
Sensoren für jede Anwendung. Mit der HQ-Serie sind Intellical Standard-Laborsensoren und Outdoor-Sensoren für die Messung zahlreicher Parameter erhältlich. Das Angebot umfasst u.A. gesamte gelöste Feststoffe (TDS), gelösten Sauerstoff (LDO), biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB), Temperatur, Leitfähigkeit und pH-Wert. Die Intellical Sonden werden automatisch von HQ-Messgeräten erkannt. Sie speichern Kalibrierungs- und Methodeneinstellungen ab, um Fehlerquellen und Einrichtungszeiten zu minimieren. Sie verfügen über eine bewährte Technologie, die selbst bei anspruchsvollen Proben oder unter schwierigen Betriebsumgebungen höchste Genauigkeit und kurze Reaktionszeiten bietet.
Darauf können Sie sich verlassen: Service und Support von Hach sind für Sie da. HACHs Teams vom technischen Support, Vor-Ort-Service und Service Center bringen ihre Erfahrung aus über 80 Jahren in der Elektrochemie ein, um die Laufzeit Ihrer Geräte zu maximieren, Datensicherheit zu gewährleisten, einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten und Risiken durch Nichteinhaltung von Vorschriften zu verringern. Fühlen Sie sich nie allein, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Zur Auswahl stehen 3 Modelle, einschließlich der HQ4000 Serie mit drei Eingängen, der HQ2000 Serie mit zwei Eingängen und der HQ1000 Serie mit einem Eingang. Diese Messgeräte bieten vielseitige Messmöglichkeiten, sodass nur noch ein Gerät benötigt wird.
Zertifizierungen: CE, FCC, ISED, RCM, KC, ETL Verifiziert: US DOE/ NRCan Energieeffizienz, RoHS.
Bestellinformation: Zubehör für den Außeneinsatz und Elektroden sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Zu den Messgeräten gehören ein USB-Wandladegerät, 5,0 V - 2,0 A, USB 2.0, A-Stecker auf Micro B-Kabel, 1,8 m (5,9 '); Li-ION-Akku 18650, 3,7 V, 12,6 Wh; Armband, Bedienungsanleitung der HQ-Serie; Schnellstartanleitung; und QC-Abschlussprüfbericht. Koffer, Handschlaufe, Handschuh und Zubehör für den Außeneinsatz sind in allen Kits enthalten.