1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
391506-5GEA 158 CHF
391506-5G
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide ≥97%, Sigma-Aldrich®
1,1′-Dioctadecyl-4,4′-bipyridinium dibromide
1,1'-Dioctadecyl-4,4'-bipyridinium dibromide,97% (Octadecyl viologen dibromide)
Formel: C₄₆H₈₂Br₂N₂
MW: 822,96 g/mol
Melting Pt: 210…220 °C (Zers., Lit.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192099
CAS-Nummer: 90179-58-1