Wright's Färbung-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
32857-1LEA 69.9 CHF
32857-1L
Wright's Färbung-Lösung, Sigma-Aldrich®
Wright's Färbung
Wright stain solution was used during the exudate analysis of white blood cell concentration.
Dichte: 0,8 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082143
CAS-Nummer: 68988-92-1
ADR: 3,II