1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyms:
1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol
578355-100G
578355-25G
578355-100GEA
438
CHF
578355-100G
578355-25G
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline 97%, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline
1-(2-Hydroxyethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-2,2,4,7-tetramethylquinoline,97% (1,2,3,4-Tetrahydro-2,2,4,7-tetramethyl-1-quinolineethanol)
Formel:
C₁₅H₂₃NO MW: 233,35 g/mol Melting Pt: 96…100 °C (lit.) Lager Temperatur: Room Temperature |
MDL Number:
MFCD00155229 CAS-Nummer: 53817-44-0 |