Molybdatophosphorsäure Hydrat -Lösung ready-to-use spray and plunge reagent für die Chromatographie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyms: Molybdophosphoric acid hydrate, 12-Molybdophosphoric acid hydrate, Phosphomolybdic acid hydrate
02553-100ML 02553-500ML
02553-100MLEA 55 CHF
02553-100ML 02553-500ML
Molybdatophosphorsäure Hydrat -Lösung ready-to-use spray and plunge reagent für die Chromatographie, Sigma-Aldrich®
Molybdatophosphorsäure Hydrat
Phosphomolybdic acid solution,ready-to-use spray and plunge reagent, for chromatography (Molybdophosphoric acid)
Formel: H₃[P(Mo₃O₁₀)₄]·nH₂O
MDL Number: MFCD00149913
CAS-Nummer: 51429-74-4
ADR: 3,II