Methylenblau konzentrierte Lösung (Ehrlich) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Methylthioniniumchlorid3,7-Bis(dimethylamino)phenothiaziniumchloridN,N,N′,N′-Tetramethylthioninchlorid
03978-250MLEA 51.4 CHF
03978-250ML
Methylenblau konzentrierte Lösung (Ehrlich) für die Mikroskopie, Sigma-Aldrich®
Methylenblau
Solution, for microscopy, concentrate according to Ehrlich, concentrated, aqueous solution (Methylene blue stain; Ehrlich's reagent III; Loeffler's Methylene Blue)
Formel: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
MDL Number: MFCD00150008
CAS-Nummer: 61-73-4