1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
279528-25GEA 508 CHF
279528-25G
1,3-Diiminoisoindoline ≥97%, Sigma-Aldrich®
1,3-Diiminoisoindoline
1,3-Diiminoisoindoline,97% (1,3-Isoindolinediimine; Phthalimide diimide)
Formel: C₈H₇N₃
MW: 145,17 g/mol
Melting Pt: ~197 °C (Zers., Lit.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010062
CAS-Nummer: 57500-34-2