Acid blue 25 45% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
210684-25GEA 257 CHF
210684-25G
Acid blue 25 45% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid blue 25
Acid Blue 25, Dye content 45 %
Formel: C₂₀H₁₃N₂O₅SNa
MW: 416,4 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001214
CAS-Nummer: 6408-78-2