Solvent Blue 59 98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
229121-25GEA
154
CHF
229121-25G
Solvent Blue 59 98% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Solvent Blue 59
Solvent Blue 59, Dye content 98 % (1,4-Bis(ethylamino)-9,10-anthraquinone; Atlasol Blue 2N; Sudan Blue)
Formel:
C₁₈H₁₈N₂O₂ MW: 294,35 g/mol Melting Pt: 215…217 °C (Lit.) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00071821 CAS-Nummer: 6994-46-3 |