Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
|
Achtung
|
Synonyms:
Hydroxybrasilin
, Naturschwarz 1
MHS16-500MLEA
58.7
CHF
MHS16-500ML
Hämatoxylin-Lösung (Mayer), Sigma-Aldrich®
Hämatoxylin-Färbelösung
General purpose nuclear stain, progressive type. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel:
C₁₆H₁₄O₆ MW: 302,28 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00078111 CAS-Nummer: 517-28-2 |