Nile blue A ≥75 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
N5632-25GEA 112 CHF
N5632-25G
Nile blue A ≥75 % (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Nile blue A
Nile Blue A, Dye content ≥75 % (Basic Blue 12; Nile blue sulfate)
Formel: C₄₀H₄₀N₆O₆S
MW: 732,84 g/mol
Melting Pt: >300 °C (Zers., Lit.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064529
CAS-Nummer: 3625-57-8