5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Gemisch aus Isomeren ≥90% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: CFDA, 5(6)-Carboxy-di-O-acetylfluorescein, 5(6)-CFDA
C8166-100MG C8166-25MG
C8166-100MGEA 421 CHF
C8166-100MG C8166-25MG
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Gemisch aus Isomeren ≥90% (durch HPLC), Sigma-Aldrich®
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate Mixed isomers. ≥90% (HPLC)
Formel: C₂₅H₁₆O₉
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00467494
CAS-Nummer: 124387-19-5