6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
C0662-50MGEA 191 CHF
C0662-50MG
6-Carboxyfluorescein, Sigma-Aldrich®
6-Carboxyfluorescein
Fluorescent dye.
Formel: C₂₁H₁₂O₇
MW: 376,32 g/mol
Melting Pt: >300 °C (Lit.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00036873
CAS-Nummer: 3301-79-9