ITIC-Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
H66521.MC
H66521.MD
H66521.ME
H66521.MCEA
1170
CHF
H66521.MC
H66521.MD
H66521.ME
ITIC-Cl, Reagenz für organische Photovoltaik (OVP)
ITIC-Cl
Formel:
C₉₄H₇₈Cl₄O₂S₄ |
CAS-Nummer:
2253663-81-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Color) | Black |
Form | Flake or threadlike |
Bandgap energy | 1,46 ± 0,02 eV |